Merck
N6414
Sigma-Aldrich
NN-DNJ
≥98% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H31NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
289.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
solubilidad
DMSO: >10 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO
InChI
1S/C15H31NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16-10-13(18)15(20)14(19)12(16)11-17/h12-15,17-20H,2-11H2,1H3/t12-,13+,14-,15-/m1/s1
Clave InChI
FTSCEGKYKXESFF-LXTVHRRPSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
NN-DNJ is a glucosidase inhibitor that acts as a pharmacologic chaperone.
NN-DNJ is a glucosidase inhibitor that acts as a pharmacologic chaperone. NN-DNJ also acts synergistically with proteostasis modulators such as celastrol and MG132 to stabilize mutant proteins in properly folded states. NN-DNJ stabilizes various proteins against misfolding, increasing proper trafficking from the endoplasmic reticulum. There is potential use in studying diseases marked by misfolded proteins and has shown antiviral activity.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)