N5502
Nonanoic acid
≥97%
Sinónimos:
Acid C9, Pelargonic acid
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
5.5 (vs air)
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥97%
Formulario
liquid
lim. expl.
9 %
índice de refracción
n20/D 1.432 (lit.)
bp
268-269 °C (lit.)
mp
9 °C (lit.)
densidad
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
tipo de lípido
saturated FAs
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Qualitative and Quantitative Metabolite Comparison of Korean Traditional Alcoholic Beverages: Takju, Yakju, and Traditional-Soju.: Uses nonanoic acid to analyze and compare the metabolic profiles of traditional Korean alcoholic beverages, aiding in the preservation of cultural heritage and improving product quality (Tak et al., 2024).
- In Vitro Evaluation of Essential Oils and Saturated Fatty Acids for Repellency against the Old-World Sand Fly, Phlebotomus papatasi (Scopoli) (Diptera: Psychodidae).: This research explores nonanoic acid′s potential as a natural repellent, contributing to the development of safer and more effective control measures against vector-borne diseases (Temeyer et al., 2024).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)