N3279
Monoclonal Anti-Nerve Growth Factor-β antibody produced in mouse
clone 25623, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinónimos:
Anti-NGF-β
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
25623, monoclonal
Formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
human, rat, mouse
técnicas
capture ELISA: 2-8 μg/mL (detection antibody at 0.1-0.4 μg/ml)
neutralization: 0.1-0.4 μg/mL
impurezas
endotoxin, tested
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NGF(4803)
mouse ... Ngf(18049)
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?