MTCT9005
MTC™ Bio FACS FlowTubes™ for Flow Cytometry
sterile, pkg of 500 ea (20 x bags 25EA)
Sinónimos:
cell sorting tube, flow cytometry tube
About This Item
Productos recomendados
Materiales
(strainer cap (35 µm))
polystyrene
round clear
esterilidad
sterile
Características
graduation: no
envase
pkg of 500 ea (20 x bags 25EA)
fabricante / nombre comercial
MTC™ Bio T9005
capacidad
5 mL
diám. × L
12 mm × 75 mm
idoneidad
suitable for (cell culture)
Descripción general
Características y beneficios
- Compatible with FACS (BD) instruments
- Available with 35µm strainer cap, standard cap, or no cap
- Clear polystyrene
- 5mL capacity
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)