Documentos clave
MTCR1020
MTC Bio Storage Box With Hinged Lid
to hold, 100 x 1.5 mL tubes, assorted colors
Sinónimos:
tube rack, tube storage box
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.12
Materiales
assorted colors
polypropylene
Características
to hold 100 x 1.5 mL tubes
envase
pack of 5 ea
fabricante / nombre comercial
MTC Bio R1020
Descripción general
Storage Box, hinged lid, 100 x 1.5ml, Rainbow Pack of assorted colors, 5/pk
Características y beneficios
  • Polypropylene, withstand -80°C
  • 6 types - for 0.2mL to 50mL
  • Compact and space efficient
  • Autoclavable
Información legal
MTC is a trademark of MTC Bio
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)