Documentos clave
MTCP70055S
MTC Bio ASPIR-8 Resevoir
capacity 5 mL, sterile, pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
Sinónimos:
cooled tube rack, cryo vial marker, reagent dish, reagent holder
About This Item
Código UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.15
esterilidad
sterile
envase
pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
fabricante / nombre comercial
MTC Bio P7005-5S
capacidad
5 mL
Descripción general
ASPIR-8 Reservoir, 5mL, sterile, 5/ sterile bag, 200/cs
Características y beneficios
  • Graduated inner walls
  • Micro-trough U-shaped bottoms
  • Pouring spouts on all 4 corners
Información legal
MTC is a trademark of MTC Bio
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)