MBD0020
DAPI ready made solution with Antifade
For Nuclear counterstain in Fluorescence Microscopy
Sinónimos:
4′,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride, DAPI Dye, DAPI Stain, DNA Content Counterstain, 2-(4-Amidinophenyl)-6-indolecarbamidine dihydrochloride, DAPI dihydrochloride
Formulario
liquid
condiciones de almacenamiento
protect from light
técnicas
DNA extraction: suitable
DNA sequencing: suitable
PCR: suitable
fluorescencia
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI)
λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
idoneidad
suitable for nucleic acid staining
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(cc1)-c2cc3ccc(cc3[nH]2)C(N)=N
InChI
1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H
Clave InChI
FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
- Protects dyes from fading during imaging.
- Ready-to-use liquid.
- Easy to use Dropper vial application.
- Stained sample are stable for longer time period.
- Maintains fluorescence signal-little to no quenching.
Forma física
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)