MAK321
Acetaldehyde Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
Sinónimos:
Acetaldehyde Quantitation Kit
About This Item
Productos recomendados
uso
sufficient for 100 fluorometric tests
entrada
culture(s)
food(s)
serum
plasma
tissue
urine
beverage(s)
aplicaciones
cosmetics
food and beverages
método de detección
fluorometric
enfermedades relevantes
gastrointestinal diseases
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- Food and Beverage Testing
- Gastrointestinal Disease Research
Características y beneficios
Simplified Process: Experience a streamlined process with the addition of only a single working reagent and a 30 minute room temperature reaction, reducing complexity and saving valuable time and effort.
Compatibility with High-Throughput Systems: Easily incorporate our kit into high-throughput handling systems, ensuring smooth and accurate processing, enhancing efficiency in your laboratory workflow.
Idoneidad
Principio
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)