The fluorophore has excitation at 520 nm and emission at 605 nm which is important for determining fluorescence intensity.
MAK145
Fluorometric Intracellular Ros Kit
sufficient for 200 fluorometric tests (red)
Sinónimos:
Intracellular ROS Fluorescence Assay
About This Item
Productos recomendados
uso
sufficient for 200 fluorometric tests (red)
método de detección
fluorometric
enfermedades relevantes
neurological disorders; cancer
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Idoneidad
Principio
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
What is the spectral range of the fluorophore?
1 answer-