Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
MAK016
Sigma-Aldrich
Kit de análisis del glucógeno
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
uso
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
método de detección
colorimetric
fluorometric
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
El glucógeno es un polímero ramificado de glucosa que constituye la principal molécula de almacenamiento de energía a corto plazo en animales. El glucógeno se sintetiza principalmente en el hígado y el tejido muscular, donde puede constituir hasta un 10% del peso del hígado y un 1-2% del peso del tejido muscular. Mientras que el glucógeno muscular suele utilizarse localmente, el glucógeno hepático sirve como un importante amortiguador para regular las concentraciones sanguíneas de glucosa. El metabolismo del glucógeno está mal regulado en la diabetes y en las enfermedades de almacenamiento del glucógeno debido a errores innatos del metabolismo.
Aplicación
El kit de ensayo de glucógeno se ha utilizado en la cuantificación del glucógeno. También se ha utilizado para determinar el contenido de glucógeno en el hígado, vastus lateralis y homogeneizados musculares.
Idoneidad
Adecuado para determinar la concentración de glucógeno en diversos tejidos, como el hígado, y en cultivo celular (células adherentes o en suspensión).
Principio
La concentración de glucógeno viene determinada por un análisis enzimático acoplado, que da lugar a un producto colorimétrico (570 nm)o fluorométrico (λex = 535/λem = 587 nm), proporcional al glucógeno presente.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Madhuri S Salker et al.
Scientific reports, 7(1), 12612-12612 (2017-10-05)
Embryo implantation requires a hospitable uterine environment. A key metabolic change that occurs during the peri-implantation period, and throughout early pregnancy, is the rise in endometrial glycogen content. Glycogen accumulation requires prior cellular uptake of glucose. Here we show that
Insulin Signaling in Bupivacaine-induced Cardiac ToxicitySensitization during Recovery and Potentiation by Lipid Emulsion
Fettiplace M R, et al.
Anesthesiology, 124(2), 428-\442-428-\442 (2016)
Cassius E O Coombs et al.
Meat science, 134, 86-97 (2017-08-05)
This study evaluated the effect of chilled followed by frozen storage on lamb quality and safety parameters. Experimental (n=360) M. longissimus lumborum (LL) were randomly sampled from the boning room of a commercial Australian abattoir, at 24 h post-mortem, and
Nady Golestaneh et al.
Journal of translational medicine, 14(1), 344-344 (2016-12-22)
Study of age related macular degeneration (AMD) has been hampered by lack of human models that represent the complexity of the disease. Here we have developed a human in vitro disease model of AMD to investigate the underlying AMD disease
Long-term obestatin treatment of mice type 2 diabetes increases insulin sensitivity and improves liver function.
Kolodziejski P A, et al.
Endocrine, 56(3), 538-550 (2017)