Merck
M5655
Sigma-Aldrich
Azul de tiazolil Bromuro de tetrazolio
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥97.5% (HPLC)
Sinónimos:
Bromuro de 3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2,5-difenil-2H-tetrazolio, Bromuro de metiltiazolildifenil-tetrazolio, MTT
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H16BrN5S
Número de CAS:
Peso molecular:
414.32
Beilstein/REAXYS Number:
4081397
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
product line
BioReagent
Quality Level
assay
≥97.5% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
mp
195 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].Cc1nc(sc1C)-[n+]2nc(nn2-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C18H16N5S.BrH/c1-13-14(2)24-18(19-13)23-21-17(15-9-5-3-6-10-15)20-22(23)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
Application
El azul de tiazolil Azul tetrazolio (MTT) puede utilizarse para medir la proliferación celular. El MTT produce una disolución amarillenta que vira a formazano de MTT azul violeta insoluble en agua por acción de las deshidrogenasas mitocondriales de las células vivas. Los cristales azules se solubilizan con isopropanol acidificado y la intensidad se mide colorimétricamente a 570 nm. El MTT se ha utilizado como un reactivo histoquímico o citoquímico y para la detección del NAD. Los sistemas enzimáticos ligados a ADP de los tejidos no pueden detectarse con MTT, debido a la unión del catión por la trampa de cianuro utilizada. El MTT se reduce rápidamente al formazano, que forma complejos con el níquel, el cobre y el cobalto; los quelatos de cobalto se han utilizado en los sistemas oxidativos.
El bromuro de tetrazolio de azul de tiazolilo se ha utilizado como indicador colorimétrico de la actividad metabólica en análisis de viabilidad celular (análisis MTT). Se ha utilizado también para determinar la proliferación celular.
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Fabrication, mechanical properties, and biocompatibility of graphene-reinforced chitosan composites
Fan H, et al.
Biomacromolecules, 11(9), 2345-2351 (2010)
Sahar Yarahmadi et al.
Gene, 711, 143939-143939 (2019-06-21)
Sirtuin 1 is one of the regulators of cell growth and survival and its inhibition is suggested as a suitable mechanism to overcome breast cancer development. In this study we explored the role of miR-211-5p in SIRT1/p53 pathway and its
Nanoparticles made from novel starch derivatives for transdermal drug delivery
Santander Ortega MJ, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 141(1), 85-92 (2010)
UNC569, a novel small-molecule mer inhibitor with efficacy against acute lymphoblastic leukemia in vitro and in vivo
Christoph S, et al.
Molecular Cancer Therapeutics (2013)
Dasatinib synergizes with doxorubicin to block growth, migration, and invasion of breast cancer cells
Pichot CS, et al.
British Journal of Cancer, 101(1), 38-38 (2009)