M5571
Miltefosine
≥98% (perchloric acid titration)
Sinónimos:
Choline hexadecyl phosphate, HePC, Hexadecyl phosphocholine
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Nivel de calidad
descripción
zwitterionic
Ensayo
≥98% (perchloric acid titration)
Formulario
powder
solubilidad
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
grupo funcional
phospholipid
tipo de lípido
phospholipids
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C21H46NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-25-27(23,24)26-21-19-22(2,3)4/h5-21H2,1-4H3
Clave InChI
PQLXHQMOHUQAKB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Easy one-pot synthesis of multifunctionalized indole-pyrrole hybrids as a new class of antileishmanial agents.: This study underlines the necessity for innovative treatments amidst growing resistance to established drugs such as miltefosine which is used as a positive control reference, potentially setting a new direction for antileishmanial drug development (Ciccone et al., 2024).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)