L4170
LDN-57444
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-(O-acetyloxime), 5-chloro-1-[(2,5-dichlorophenyl)methyl]-1H-Indole-2,3-dione, C30, LDN 57444
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
protect from light
solubility
DMSO: 16 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)O\N=C1/C(=O)N(Cc2cc(Cl)ccc2Cl)c3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C17H11Cl3N2O3/c1-9(23)25-21-16-13-7-12(19)3-5-15(13)22(17(16)24)8-10-6-11(18)2-4-14(10)20/h2-7H,8H2,1H3/b21-16-
InChI key
OPQRFPHLZZPCCH-PGMHBOJBSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)