L2420
Monoclonal Anti-LRP1 antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone LRP1-11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-A2MR, Anti-APOER, Anti-APR, Anti-Apolipoprotein E receptor, Anti-Apolipoprotein receptor, Anti-CD91, Anti-LRP, Anti-Lipoprotein receptor-related protein, Anti-Low density lipoprotein receptor-related protein 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
LRP1-11, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~500 kDa
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LRP1(4035)
mouse ... Lrp1(16971) , Lrp1(299858)
Descripción general
Especificidad
Aplicación
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay
- immunofluorescence
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)