L2376
Linolenic acid
≥99%
Sinónimos:
α-Lnn, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.480 (lit.)
bp
230-232 °C/1 mmHg (lit.)
mp
-11 °C (lit.)
densidad
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
tipo de lípido
omega FAs
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9-
Clave InChI
DTOSIQBPPRVQHS-PDBXOOCHSA-N
Descripción general
Aplicación
- to assess the total antioxidative activity of serum and bacteria
- in palleroni chamber assay
- to prepare free fatty acid mixture
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Importance and uses of linolenic acid in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
Lipid Induced Insulin Resistance
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Contenido relacionado
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.