I7763
Mini ice tub
capacity 1 L
About This Item
Código UNSPSC:
41103000
NACRES:
NB.22
Productos recomendados
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art M18848-1102
Longitud
3 in.
capacidad
1 L
parte superior L × An
6 in. × 6 in.
Descripción general
One-piece expanded PVC, offering chemical resistance (acids, acetone, chloroform, etc.) and thermal resistance for wet ice, dry ice, and liquid nitrogen.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)