I5885
Monoclonal Anti-Human IgG (γ-chain specific) antibody produced in mouse
clone GG-5, ascites fluid
Sinónimos:
Monoclonal Anti-Human IgG (γ-chain specific)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
GG-5, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
técnicas
indirect ELISA: 1:20,000
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)