I4034
Immepip dihydrobromide
≥97% (HPLC), powder
Sinónimos:
4-(1H-Imidazol-4-ylmethyl)piperidine dihydrobromide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
H2O: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Br.Br.C1CNCC(C1)Cc2c[nH]cn2
InChI
1S/C9H15N3.2BrH/c1-2-8(5-10-3-1)4-9-6-11-7-12-9;;/h6-8,10H,1-5H2,(H,11,12);2*1H
Clave InChI
FXFINNKFZKZVLS-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)