I3392
Anti-Interleukin-1α antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Sinónimos:
Anti-IL-1α
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
mouse
técnicas
indirect ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
mouse ... Il1a(16175)
Descripción general
Anti-interleukin-1α specifically reacts with mouse IL-1α. It does not react with human IL-1α and IL-1β or mouse IL-1β.
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?