HS23205
Cryogenic Vial Cane
to hold, 5 x 2.0 mL vials per rack, clear aluminum
Sinónimos:
cryogenic vial cane, cryostorage cane, cryovial cane, dewar cane, liquid nitrogen cane
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear aluminum
Características
to hold 5 x 2.0 mL vials per rack
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS23205
Longitud
290 mm
Descripción general
Características y beneficios
- Up to 5 x 2.0 mL size vials
- Use in liquid and vapor phase; use approved vials only
- Canes bend to fit all major cryogenic vial brands
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)