Documentos clave
HS206373B
Transfer Pipette
working volume 3 mL, sterile, pack of 500 ea (packed as 20 EA)
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polyethylene
esterilidad
sterile
Características
graduations 0.5 mL
Plugged
envase
pack of 500 ea (packed as 20 EA)
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS206373B
capacidad
3 mL
volumen de trabajo
3 mL
Descripción general
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
Características y beneficios
  • 3 mL working volume (7 mL volume) x 155 mm L, .50 mL graduations
  • Sterile, 20 x wrappedtime
  • Lot-to-lot traceability
  • Disposable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)