HS206373A
Transfer Pipette
working volume 3 mL, non-sterile, pack of 500 ea (bulk packed)
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Productos recomendados
Materiales
polyethylene
esterilidad
non-sterile
Características
graduations 0.5 mL
envase
pack of 500 ea (bulk packed)
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS206373A
capacidad
7 mL
volumen de trabajo
3 mL
aplicaciones
PFAS testing
Descripción general
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
Características y beneficios
- 3 mL working volume (7 mL volume) x 155 mm L, .50 mL graduations
- Bulk packed in a handy dispenser box
- Disposable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)