Documentos clave
HS120618
Premium Plus Slide Box replacement inventory cards
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.16
Materiales
cardboard
envase
pack of HS120618
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific 120618
L × An × Al
168.3 mm × 0.5 mm × 203.2 mm
Descripción general
Premium Plus Slide Box replacement inventory cards designed to fit into the premium plus slide boxes.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)