HPA024679
Anti-TONSL antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
Anti-I-kappa-B-related protein, Anti-IkappaBR, Anti-Inhibitor of kappa B-related protein, Anti-NF-kappa-B inhibitor-like protein 2, Anti-NFKBIL2, Anti-Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor-like 2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Línea del producto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
secuencia del inmunógeno
WNRRNDMGETLLHRACIEGQLRRVQDLVRQGHPLNPRDYCGWTPLHEACNYGHLEIVRFLLDHGAAVDDPGGQGCEGITPLHDALNCGHFEVAELLLERGASVTLRTRK
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NFKBIL2(4796)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Anti-TONSL antibody produced in rabbit has been used in Western blotting.
Western Blotting (1 paper)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Ligadura / enlace
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)