H9262
(Hydroxypropyl)methyl cellulose
viscosity 80-120 cP, 2 % in H2O(20 °C)(lit.)
Sinónimos:
2-Hydroxypropyl methyl cellulose ether
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
mol peso
~26 kDa
color
beige
viscosidad
80-120 cP, 2 % in H2O(20 °C)(lit.)
cadena SMILES
O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)COCC(O)C.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC)OC)OC)OC)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2OC)OC)OC)COC
Clave InChI
PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
Aplicación
Características y beneficios
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?