H6524
N-Hexanoyl-D-sphingosine
≥98% (TLC), synthetic
Sinónimos:
C6 ceramide, Caproyl ceramide, N-Caproyl-D-sphingosine
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Ensayo
≥98% (TLC)
tipo de lípido
sphingolipids
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H47NO3/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-23(27)22(21-26)25-24(28)20-17-6-4-2/h18-19,22-23,26-27H,3-17,20-21H2,1-2H3,(H,25,28)/b19-18+/t22-,23+/m0/s1
Clave InChI
NPRJSFWNFTXXQC-QFWQFVLDSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)