H5777
(±)-Huperzine A
synthetic, ≥98% (TLC)
Sinónimos:
(±)-Selagine
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
solubilidad
methanol: 10 mg/mL, clear, colorless
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C\C=C1/C2CC3=C(C=CC(=O)N3)C1(N)CC(C)=C2
InChI
1S/C15H18N2O/c1-3-11-10-6-9(2)8-15(11,16)12-4-5-14(18)17-13(12)7-10/h3-6,10H,7-8,16H2,1-2H3,(H,17,18)/b11-3+
Clave InChI
ZRJBHWIHUMBLCN-QDEBKDIKSA-N
Información sobre el gen
human ... BCHE(590)
rat ... Ache(83817)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Resistencia química o física
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?