Merck
GHS380
Sigma-Aldrich
Hematoxylin Solution, Gill No. 3
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116124
NACRES:
NA.47
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
solution
Nivel de calidad
caducidad
Expiry date on the label.
DIV
for in vitro diagnostic use
concentración
6 g/L
aplicaciones
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
Gill formulation No. 3 may be used for cytology and/or histology as a progressive or regressive stain depending on length of staining time.. Used with hematoxylin and eosin staining.
Otras notas
6 g/L certified hematoxylin
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Kidney
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Christin Elßner et al.
Gastroenterology, 156(4), 1190-1205 (2018-11-18)
Cholangiocyte proliferation and ductular reaction contribute to the onset and progression of liver diseases. Little is known about the role of the transcription factor nuclear factor-κB (NF-κB) in this process. We investigated the activities of the RELB proto-oncogene NF-κB subunit