Documentos clave
GHS2128
Sigma-Aldrich
Hematoxylin Solution, Gill No. 2
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116124
NACRES:
NA.47
Formulario
solution
Nivel de calidad
caducidad
Expiry date on the label.
DIV
for in vitro diagnostic use
concentración
4 g/L
pH
2.5-3.5
aplicaciones
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
Gill formulation No. 2 may be used for cytology and/or histology as a progressive or regressive stain depending on length of staining time.
Otras notas
4 g/L certified hematoxylin
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Breve información sobre el campo de la citología, su papel en el citodiagnóstico y el empleo de tinciones convencionales y especiales para el análisis microscópico con objeto de detectar anomalías celulares.
Brief information on the field of cytology, its role in cytodiagnosis and the use of standard and special stains for microscopic analysis to detect cellular abnormalities.
Brief information on the field of cytology, its role in cytodiagnosis and the use of standard and special stains for microscopic analysis to detect cellular abnormalities.
Brief information on the field of cytology, its role in cytodiagnosis and the use of standard and special stains for microscopic analysis to detect cellular abnormalities.
Ver todo