GEUS79050
ExoProStar™ S 500
Cytiva US79050, 500 reactions
About This Item
Productos recomendados
uso
500 reactions
fabricante / nombre comercial
Cytiva US79050
disponibilidad
not available in USA, Canada and Puerto Rico
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Easy to automate
- Enzymes provided in two separate tubes; just two simple pipetting steps are needed to prepare the reaction
- Enzymes optimized to work together for high efficiency removal of unincorporated primers and nucleotides
- Scalable for different reaction sizes
- No loss of PCR product
- Complete heat inactivation of the enzymes within 10 min
- Fast 15 min protocol
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)