GE17549852
HiTrap® MabSelect™ PrismA
Cytiva, 17549852, pack of 5 × 1 mL
Sinónimos:
MabSelect PrismA
About This Item
Productos recomendados
packaging
pack of 5 × 1 mL
manufacturer/tradename
17549852
Cytiva
General description
The enhanced alkaline stability of MabSelect PrismA also provides opportunities for more robust mAb purification using periodic counter-current chromatography. The possibility for cleaning using 1 M NaOH increases bioburden control for continuous processes, which can be exposed to days or weeks of feed harvest.
Features and Benefits
- Enhanced binding capacity compared with other Protein A resins
- Excellent alkaline stability enables efficient cleaning and sanitization using 0.5–1.0 M NaOH
- Covered by a comprehensive security of supply program, including dual sources of the agarose base matrix and protein A ligand.
- The PrismA protein A ligand is also available in HiTrap® Fibro and HiScreen™ Fibro PrismA chromatography units for ultrafast purification of mAbs.
- Easily measure protein A leakage using the PrismA ELISA kit specifically designed for use with MabSelect™ PrismA resins.
Legal Information
related product
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
Contenido relacionado
Antes de los análisis consecutivos, puede utilizarse una variedad de métodos de purificación para preparar una muestra. La purificación reduce la complejidad de las muestras, elimina las interferencias y concentra un analito antes del análisis.
Antes de los análisis consecutivos, puede utilizarse una variedad de métodos de purificación para preparar una muestra. La purificación reduce la complejidad de las muestras, elimina las interferencias y concentra un analito antes del análisis.
Purification methods for downstream analysis reduce sample complexity, remove interferences, and concentrate analytes for more accurate results.
Antes de los análisis consecutivos, puede utilizarse una variedad de métodos de purificación para preparar una muestra. La purificación reduce la complejidad de las muestras, elimina las interferencias y concentra un analito antes del análisis.