Documentos clave
GE17-0810-01
Phenyl-Sepharose CL-4B
Cytiva 17-0810-01, pack of 200 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
ligand
phenyl
Características
autoclavable 121°C for 30 min
envase
pack of 200 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17-0810-01
Matriz
4% cross-linked agarose
tamaño de partícula
45-165 μm
diámetro promedio
90 μm
cleaning in place
4-12
Intervalo de trabajo
3-12
capacidad
binding capacity(HSA (Mr 68 000) 15-20 mg/ml drained medium, ß-lactoglobulin (Mr 18 000) 3-5 mg/ml drained medium)
Descripción general
Phenyl-Sepharose CL-4B is a well-proven aromatic medium for hydrofobic interaction chromatography (HIC).
Características y beneficios
  • Phenyl immobilized on 4% cross-linked agarose.
  • Aromatic ligand.
Almacenamiento y estabilidad
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol or 0.1 M NaOH)
Nota de análisis
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Información legal
Sepharose is a trademark of Cytiva
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)