GBL505108
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA™ nitrocellulose film slides
8- 6 mm x 15 mm NC pad per slide, plain glass
Sinónimos:
nitrocellulose slides, protein microarrays
About This Item
Productos recomendados
Materiales
nitrocellulose (on glass)
envase
pack of 20 ea
fabricante / nombre comercial
Grace Bio-Labs 505108
externo tamaño
25 mm × 75 mm
tipo de unión
medium binding surface
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)