GBL103250
Grace Bio-Labs reusable CultureWell™ gaskets
wells, 50, diam. × depth 3 mm × 1 mm, well capacity (3-10 μL)
Sinónimos:
reusable slide gasket, reusable slide well
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear silicone
esterilidad
(non-sterile)
non-sterile
Características
wells 50
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Grace Bio-Labs 103250
diám. × profundidad
3 mm × 1 mm
externo L × An
61 mm × 24 mm
superficie del pocillo
0.07 cm2
pocillo capacidad
(3-10 μL)
pocillos
50
Descripción general
Aplicación
Fluorescent imaging
Immunohistochemistry
Cell Culture
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)