G9880
Glutamic-Pyruvic Transaminase from porcine heart
ammonium sulfate suspension, ≥75 units/mg protein
Sinónimos:
ALT1, L-Alanine: 2-Oxoglutarate Aminotransferase, Alanine Aminotransferase (catalytic concentration), GPT
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Porcine heart
Nivel de calidad
Formulario
ammonium sulfate suspension
actividad específica
≥75 units/mg protein
mol peso
42 kDa
actividad extraña
L-glutamic dehydrogenase, lactic dehydrogenase and malic dehydrogenase ≤0.01%
glutamic-oxalacetic transaminase ≤0.05%
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Glutamic-pyruvic transaminase (GPT) is located in most cells in the body but is found in highest concentrations in the liver. Two GPT isoforms, GPT1 and GPT2, are present in mammals.[1]
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions