Merck
G8168
Sigma-Aldrich
G418 disulfate salt
solution, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
Sinónimos:
Antibiótico G418
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H40N4O10 · 2H2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
692.71
MDL number:
UNSPSC Code:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
product name
G 418 disulfate salt solution, 50 mg/mL in H2O, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
Micromonospora echinospora
Quality Level
sterility
0.1 μm filtered
product line
BioReagent
form
solution
potency
50-60 mg per mL
mol wt
692.7
packaging
pkg of 10 and 100 mL
concentration
50 mg/mL in H2O
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear
antibiotic activity spectrum
parasites
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OC[C@@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H]([C@H](C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O
InChI
1S/C20H40N4O10.2H2O4S/c1-6(25)14-11(27)10(26)9(23)18(32-14)33-15-7(21)4-8(22)16(12(15)28)34-19-13(29)17(24-3)20(2,30)5-31-19;2*1-5(2,3)4/h6-19,24-30H,4-5,21-23H2,1-3H3;2*(H2,1,2,3,4)/t6?,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20+;;/m0../s1
Inchi Key
UHEPSJJJMTWUCP-NKCAIAFTSA-N
General description
Estructura química: aminoglucósido
Application
La disulfato de G418 es un antibiótico aminoglucósido similar en estructura a la gentamicina utilizada para la selección y el mantenimiento de células procariotas y eucariotas. Las concentraciones óptimas para la selección y el mantenimiento varían en función de las líneas celulares. Las bacterias y las algas requieren 5 μg/ml o menos mientras que las células animales pueden requerir de 300 a 500 μg/ml.
Biochem/physiol Actions
Modo de acción: El G418 bloquea la síntesis de polipéptidos y el alargamiento de proteínas al inhibir la síntesis en los ribosomas 70S y 80S.
Espectro antimicrobiano: El G418 selecciona células establemente transfectadas con una construcción de promotor iNOS y gen de resistencia a la neomicina, y muestra actividad contra protozoos y helmintos.
Caution
El producto es estable durante dos años cuando se conserva entre 2 y 8°C.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Kelvin Kai-Wan Hui et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 23(3), 1784-1797 (2018-12-15)
Aberrant regulation of programmed cell death (PCD) has been tied to an array of human pathologies ranging from cancers to autoimmune disorders to diverse forms of neurodegeneration. Pharmacologic modulation of PCD signalling is therefore of central interest to a number
Alaullah Sheikh et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(46), 29055-29062 (2020-11-04)
The enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) are among the most common causes of diarrheal illness and death due to diarrhea among young children in low-/middle-income countries (LMICs). ETEC have also been associated with important sequelae including malnutrition and stunting, placing children
Joan Lin-Cereghino et al.
Yeast (Chichester, England), 25(4), 293-299 (2008-03-11)
The methylotrophic yeast, Pichia pastoris, is widely used as a host organism for the expression of heterologous proteins. Currently, the Zeocin and blasticidin resistance genes are the only dominant selectable markers that can be used for primary selection of transformants.
Jieru Li et al.
Nature structural & molecular biology, 27(11), 1032-1040 (2020-09-23)
Transcription activation by distal enhancers is essential for cell-fate specification and maintenance of cellular identities. How long-range gene regulation is physically achieved, especially within complex regulatory landscapes of non-binary enhancer-promoter configurations, remains elusive. Recent nanoscopy advances have quantitatively linked promoter
Lene Halkjær et al.
Frontiers in immunology, 11, 774-774 (2020-05-21)
We aimed at establishing a sensitive and robust assay for estimation of systemic complement activation at complement component C3 level in mouse and human plasma samples. In order to capture the activation products iC3b and C3dg in a specific and
Artículos
Lentiviral vector systems prioritize safety features, with design precautions preventing replication. Good handling practices are essential for use.
Lentiviral vector systems prioritize safety features, with design precautions preventing replication. Good handling practices are essential for use.
Lentiviral vector systems prioritize safety features, with design precautions preventing replication. Good handling practices are essential for use.
Lentiviral vector systems prioritize safety features, with design precautions preventing replication. Good handling practices are essential for use.
Ver todo
Protocolos
Lentivirus versions of genome modification technologies support successful CRISPR, RNAi, and ORF experiments.
Lentivirus versions of genome modification technologies support successful CRISPR, RNAi, and ORF experiments.
Lentivirus versions of genome modification technologies support successful CRISPR, RNAi, and ORF experiments.
Lentivirus versions of genome modification technologies support successful CRISPR, RNAi, and ORF experiments.
Ver todo