G6626
Glycerol phosphate calcium salt
>98% (TLC)
Sinónimos:
Calcium glycerophosphate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>98% (TLC)
Formulario
powder
color
white to off-white
solubilidad
0.5 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
trazas de catión
Ca: 15.0-22.8% (Dry basis)
cadena SMILES
OCC(OP(O)(O)=O)CO.[Ca]
InChI
1S/C3H9O6P.Ca.2H/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;
Clave InChI
DVIIMTRPWRJOMF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)