Merck
G6008
Sigma-Aldrich
β-Galactosidasa from Escherichia coli
Grade VI, lyophilized powder, ≥250 units/mg protein
Sinónimos:
β-D-galactósido galactohidrolasa, Lactasa
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
biological source
Escherichia coli
Quality Level
type
Grade VI
form
lyophilized powder
specific activity
≥250 units/mg protein
mol wt
465 kDa
does not contain
BSA as extender
composition
Protein, ≥50% biuret
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
βLa β-galactosidasa es un tetrámero que consta de cuatro subunidades iguales de 135.000 Da cada una. Es una enzima que contiene sulfhidrilo, con 19 restos de cisteína por subunidad.
Application
βLa β-galactosidasa se conjuga con un anticuerpo que reconoce de manera específica una molécula diana (enzimoinmunoanálisis o EIA). βLa β-galactosidasa también se utiliza como enzima reportera para controlar el nivel de expresión génica de un promotor.
Biochem/physiol Actions
βLa β-galactosidasa hidroliza la lactosa en sus componentes monosacáridos, glucosa y galactosa. También cataliza la transglucosilación de la glucosa en alolactosa, el inductor de la β-galactosidasa, en un bucle de retroalimentación.
βLa β-galactosidasa hidroliza la lactosa en sus componentes monosacáridos, glucosa y galactosa. También cataliza la transglucosilación de la glucosa en alolactosa, el inductor de la β-galactosidasa, en un bucle de retroalimentación.
Physical properties
Peso molecular del tetrámero 465 kDa (subunidades de 116,3 kDa cada una)
Unit Definition
Una unidad hidrolizará 1,0 μmol de o-nitrofenol β-D-galactósido a o-nitrofenol y D-galactosa por min a pH 7,3 y 37 °C.
Physical form
Purificada parcialmente; contiene sales amortiguadoras Tris, cloruro de magnesio, DL-ditiotreitol y 2-mercaptoetanol
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
David P Klebl et al.
Frontiers in molecular biosciences, 9, 945772-945772 (2022-08-23)
Advances in single particle cryo-EM data collection and processing have seen a significant rise in its use. However, the influences of the environment generated through grid preparation, by for example interactions of proteins with the air-water interface are poorly understood
K Kato et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 116(6), 1554-1560 (1976-06-01)
1. A method for the conjugation of the Fab' fragment of rabbit IgG with beta-D-galactosidase from Escherichia coli is described. The method consists of two main steps: treatment of the Fab' fragments containing sulfhydryl groups with excess N,N'-o-phenylenedimaleimide, to introduce
D C Young et al.
Analytical biochemistry, 215(1), 24-30 (1993-11-15)
Bacterial beta-galactosidase is one of several reporter enzymes used in studying the transcriptional activity of eukaryotic promoters. Although it is one of the easiest and least expensive enzymes to assay, its use has been limited because of its low sensitivity
Orit Redy-Keisar et al.
Nature protocols, 9(1), 27-36 (2013-12-07)
This protocol describes the synthesis of modular turn-ON QCy7-based probes for the detection of biologically relevant analytes, such as hydrogen peroxide, ubiquitous sulfhydryl and β-galactosidase. The probes presented herein are prepared through a simple procedure that involves the preliminary alkylation
PURIFICATION, COMPOSITION, AND MOLECULAR WEIGHT OF THE BETA-GALACTOSIDASE OF ESCHERICHIA COLI K12.
G R CRAVEN et al.
The Journal of biological chemistry, 240, 2468-2477 (1965-06-01)