Merck
G3767
Sigma-Aldrich
Trisialogangliósido-GT1b from bovine brain
lyophilized powder, ≥96% (TLC)
Sinónimos:
Gangliósido GT1b
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥96% (TLC)
Formulario
lyophilized powder
solubilidad
DMSO: soluble
ethanol: soluble
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C88H157N5O44/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-19-21-23-25-27-29-31-33-56(107)92-37-51(45(101)32-30-28-26-24-22-20-17-15-13-11-9-7-5-2)124-80-66(113)65(112)70(54(42-98)127-80)129-82-69(116)77(136-87(84(120)121)35-46(102)57(89)72(132-87)61(108)49(105)38-94)71(55(43-99)128-82)130-79-60(93-44(3)100)75(63(110)52(40-96)125-79)131-81-68(115)76(64(111)53(41-97)126-81)135-86(83(118)119)34-47(103)59(91)74(134-86)67(114)78(117)137-88(85(122)123)36-48(104)58(90)73(133-88)62(109)50(106)39-95/h30,32,45-55,57-82,94-99,101-106,108-117H,4-29,31,33-43,89-91H2,1-3H3,(H,92,107)(H,93,100)(H,118,119)(H,120,121)(H,122,123)/b32-30+/t45?,46-,47-,48-,49?,50?,51?,52-,53-,54+,55-,57+,58+,59+,60-,61?,62?,63+,64+,65+,66+,67?,68-,69-,70+,71+,72+,73+,74+,75-,76+,77-,78?,79+,80+,81+,82+,86+,87+,88+/m0/s1
Clave InChI
NVNPEYQWKCQBBU-ADMXJUBYSA-N
Amino Acid Sequence
Cer-Glc-Gal(NeuAc-NeuAc)-GalNAc-Gal-NeuAc
Descripción general
Los gangliósidos son constituyentes importantes de las membranas de las células neuronales y del retículo endoplasmático. Contienen una cadena de polisacárido sialado unida a una cerámida a través de enlaces β-glucosídicos. Para la clasificación de los gangliósidos véase Svennerholm, L., et al. (eds.), Structure and Function of Gangliosides, New York, Plenum, 1980.
Aplicación
El trisialoganglósido-GT1b del cerebro bovino se ha utilizado:
  • en la cromatografía en capa fina de alto rendimiento (HPTLC)
  • en los análisis de GM1 de la membrana
  • como patrones de referencia para TLC (cromatografía en capa fina) y como antígenos para ELISA (enzimoinmunoanálisis absorbente)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Marcador gangliósido para tumores cerebrales metastásicos. Modula la diferenciación celular; evita la neurotoxicidad por glutamato; inhibe la mitogénesis estimulada por lectinas como Con A. convertida a Gd1b1b a través de las sialidasas bacterianas y de mamífero.
Nota de análisis
Pueden obtenerse preparaciones acuosas homogéneas suspendiendo el compuesto en agua, tampón o medio para cultivo celular y tratando brevemente con ultrasonidos para facilitar la formación de micelas.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Amanda Przedpelski et al.
Infection and immunity, 81(7), 2638-2644 (2013-05-15)
The need for a vaccine against botulism has increased since the discontinuation of the pentavalent (ABCDE) botulinum toxoid vaccine by the Centers for Disease Control and Prevention. The botulinum toxins (BoNTs) are the primary virulence factors and vaccine components against
Gangliosides as cell surface receptors and transducers of biological signals.
Fishman
New Trends in Ganglioside Research, 14, 219-219 (1988)
Seung T Lim et al.
Neuropharmacology, 60(7-8), 1160-1167 (2010-10-26)
Gangliosides are lipophilic compounds found in cell plasma membranes throughout the brain that play a role in neuronal plasticity and regeneration. Indeed, absence or abnormal accumulation of gangliosides has been shown to lead to neurological disorders. Experimental data have shown
Patricia Urbina et al.
Biochimica et biophysica acta, 1808(1), 279-286 (2010-08-24)
α-Toxin, a major determinant of Clostridium perfringens toxicity, exhibits both phospholipase C and sphingomyelinase activities. Our studies with large unilamellar vesicles containing a variety of lipid mixtures reveal that both lipase activities are enhanced by cholesterol and by lipids with
Gangliosides of organ-confined versus metastatic androgen-receptor-negative prostate cancer
Ravindranath M H, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 324(1), 154-165 (2004)
Artículos
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research