Documentos clave
G2028
Grids for transmission electron microscopy
grid size 600 mesh × 42 μm pitch, nickel
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
Materiales
nickel
descripción
Regular grids with center mark and solid border
envase
vial of 100 grids
Diámetro
3.05 mm
rejilla tamaño
600 mesh × 42 μm pitch
agujero An
27 μm
área abierta tamaño
40%
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)