F8514
Flurbiprofen
cyclooxygenase inhibitor
Sinónimos:
(±)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid, L-790,330
About This Item
Productos recomendados
biological source
synthetic
assay
≥98.5% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
110-112 °C (lit.)
solubility
methanol: 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
enzyme | inhibits
SMILES string
CC(C(O)=O)c1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)
InChI key
SYTBZMRGLBWNTM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213) , APP(351) , CYP1A2(1544) , CYP2C9(1559) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
rat ... Ptgs1(24693)
Categorías relacionadas
Application
Biochem/physiol Actions
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Los clientes también vieron
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.