F4637
Anti-Human Polyvalent Immunoglobulins (whole molecule)−FITC antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Rabbit Anti-Human Polyvalent Immunoglobulins (whole molecule)−Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
FITC conjugate
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
condiciones de almacenamiento
protect from light
técnicas
ANA-indirect immunofluorescence: 1:128
direct immunofluorescence: 1:80
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Purified human IgA, IgG and IgM are used to develop anti-sera in rabbits. The IgG fraction of each anti-sera is purified and conjugated to Fluorescein Isothiocyanate (FITC), in an alkaline reaction. Anti-Human Polyvalent Immunoglobulins (whole molecule)-FITC antibody specifically recognizes human IgA, IgG and IgM.
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)