F3681
2-Furoyl-LIGRLO-amide trifluoroacetate salt
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
2-Fly, 2-Furoyl-Leu-Ile-Gly-Arg-Leu-Orn-NH2 trifluoroacetate salt, 2-f-LIGRLO-NH2, 2-fAP, 2fLI, f-LIGRLO-NH2
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
lyophilized powder
color
white
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cc1cc(C)c2c(N)c(sc2n1)C(=O)NCc3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C17H16ClN3OS/c1-9-7-10(2)21-17-13(9)14(19)15(23-17)16(22)20-8-11-3-5-12(18)6-4-11/h3-7H,8,19H2,1-2H3,(H,20,22)
Clave InChI
FPRULFHDSFKYBV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)