F1058
FSL-Fluorescein
Sinónimos:
FSL-FLRO4(fluorescein)-SA2-L1
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCCNC(=O)CCCCC(=O)NCCCCCNC(=S)Nc1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C73H109N4O15PS/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-32-40-69(82)87-55-60(90-70(83)41-33-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)56-89-93(85,86)88-51-50-75-68(81)39-35-34-38-67(80)74-48-36-31-37-49-76-72(94)77-57-42-45-62-61(52-57)71(84)92-73(62)63-46-43-58(78)53-65(63)91-66-54-59(79)44-47-64(66)73/h17-20,42-47,52-54,60,78-79H,3-16,21-41,48-51,55-56H2,1-2H3,(H,74,80)(H,75,81)(H,85,86)(H2,76,77,94)/b19-17-,20-18-
Clave InChI
OZXSVOLFZKVFHP-CLFAGFIQSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Otras notas
- functional component (F)
- spacer (S)
- diacyl lipid (L)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?