Documentos clave
F0392
Sigma-Aldrich
Suero fetal bovino
USA origin, Dialyzed by ultrafiltration against 0.15 M NaCl, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinónimos:
FBS, FCS, Suero, sueros
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32160409
NACRES:
NA.71
biological source:
bovine fetus
origin:
USA origin
sterility:
sterile-filtered
form:
liquid
shipped in:
dry ice
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
bovine fetus
Quality Level
sterility
sterile-filtered
product line
FBS Select
form
liquid
composition
Bovine IgG, ≤1 mg/mL
Hemoglobin, ≤20 mg/dL
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
El suero bovino fetal se ha utilizado como suplemento para diversas técnicas de cultivo celular, ya que proporciona muchos factores no definidos que promueven el crecimiento y mejoran la supervivencia de las células en cultivo.[1][2][3]
Biochem/physiol Actions
El suero bovino fetal (FBS) es un constituyente de los medios de cultivo de células animales. Contiene hormonas y factores del crecimiento.[4] El FBS promueve los cultivos celulares in vitro al suministrar proteínas de unión, lípidos, minerales, y factores de fijación y de propagación.[5]
Preparation Note
Peso molecular de corte (PMC) de 10 000.
Analysis Note
  • Analizada la presencia de endotoxinas y hemoglobina
  • Se ha estudiado la presencia de bacterias, virus y micoplasmas
  • Filtrado triple con membrana de 0,1 micra bajo condiciones asépticas
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Direct interactions with both p27 and Cdk2 regulate Spy1-mediated proliferation in vivo and in vitro
Al Sorkhy M, et al.
Cell Cycle, 15(1), 128-136 (2016)
Stimulatory effect of luteinizing hormone, insulin-like growth factor-1, and epidermal growth factor on vascular endothelial growth factor production in cultured bubaline luteal cells
Chouhan VS, et al.
Theriogenology, 84(7), 1185-1196 (2015)
The use of fetal bovine serum: ethical or scientific problem?
Jochems CEA, et al.
Alternatives to Laboratory Animals : ATLA, 30(2), 219-227 (2002)
Blocking anaplerotic entry of glutamine into the TCA cycle sensitizes K-Ras mutant cancer cells to cytotoxic drugs
Saqcena M, et al.
Oncogene, 34(20), 2672-2672 (2015)
Liver Tissue Engineering Based on Poly (ethylen Glycol) Hydrogels (2010)
Artículos
Review the basics of using fetal bovine (or calf) serum for cell culture and how sourcing and regulations affect the price of sera for cell-based assays.
Review the basics of using fetal bovine (or calf) serum for cell culture and how sourcing and regulations affect the price of sera for cell-based assays.
Protocolos
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.
Contenido relacionado
Explore nuestra gama de suero bovino fetal (FBS) y determine el FBS adecuado para sus requisitos y presupuesto de laboratorio. Solicite una muestra de suero.
Explore nuestra gama de suero bovino fetal (FBS) y determine el FBS adecuado para sus requisitos y presupuesto de laboratorio. Solicite una muestra de suero.
Explore our portfolio of fetal bovine serum (FBS) and determine the right FBS for your lab needs and budget. Request a serum sample.
Explore nuestra gama de suero bovino fetal (FBS) y determine el FBS adecuado para sus requisitos y presupuesto de laboratorio. Solicite una muestra de suero.
Ver todo
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Once a bottle of Fetal Bovine Serum (FBS) is thawed, for how long can the bottle be used?
    1 answer
    1. Once Fetal Bovine Serum has been thawed, the bottle can be used in cell culture for up to 7 days for most cell types when stored  refrigerated at 2-8°C.  If the cells are not fastidous (e.g. HeLa or fibroblasts), the thawed and refrigerated serum can be used for up to 30 days.  For some extremely fastidious cell lines, it may be necessary to screen individual lots for acceptable performance.  For uses such as blocking for various immuno procedures, usage will generally be for 30 days and perhaps somewhat longer when stored at 2-8°C.  For other procedures, usage beyond 30 days storage at 2-8°C will need to be determined.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.