Documentos clave
EPM1196-9904
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 5000 Platform Shaker
for 2 L Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable
About This Item
Código UNSPSC:
41104405
NACRES:
NB.73
Características
dedicated
for 2 L Erlenmeyer flasks
interchangeable
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® M1196-9904 (NA)
tamaño
32.5 in. × 26.75 in.
capacidad
(14 x 2 L Erlenmeyer flasks)
Descripción general
Platforms designed for the Eppendorf New Brunswick Innova 5000 platform shaker to ensure a safe and perfect fit.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)