EP6001082410
Eppendorf® Drawer style stainless steel rack for CryoCube® F740 upright freezers
closed configuration for storage of 12 boxes up to 136 x 136 x 103 mm (4 inch boxes), 5-Compartment, external W × D × H (140 mm) (563 mm) (324 mm)
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
Características
5-Compartment
Holds 12 x boxes (4 in.)
closed configuration for storage of 12 boxes up to 136 x 136 x 103 mm (4 inch boxes)
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 6001082410
técnicas
cryopreservation: suitable
externo An × P × Al
(140 mm) (563 mm) (324 mm)
tamaño
563x140x324 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)