Documentos clave
EP5910709005
Adapter for Eppendorf® S-4x400 Rotor
for 17.5x100 mm round-bottom tubes, pkg of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Características
Holds 9 mL tubes
for 17.5x100 mm round-bottom tubes
envase
pkg of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5910709005
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 400 mL round bucket
Descripción general
Adapter for various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x400 rotor.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)