EP5910703007
Adapter for Eppendorf® S-4x400 Rotor
for 13x75 mm-100 mm round-bottom tubes, pkg of 2 ea
About This Item
Características
for 13x75 mm-100 mm round-bottom tubes
envase
pkg of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5910703007
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 400 mL round bucket
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)