Documentos clave
EP5910701004
Adapter for Eppendorf® S-4x400 Rotor
50 mL conical tubes, pkg of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Características
50 mL conical tubes
envase
pkg of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5910701004
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 400 mL round bucket
Descripción general
Adapter for various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x400 rotor.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)